C4916
5-Carboxyfluorescein-Diacetat
~95% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
5-CFDA, 5-Carboxy-di-O-acetylfluorescein
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
5-Carboxyfluorescein-Diacetat, ~95% (HPLC)
Assay
~95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-19-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-20(22)25(19)18-6-3-14(23(28)29)9-17(18)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
InChIKey
WPUZGNPQMIWOHE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.