C20
Auslaufbecher-Viskositätsstandard
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, viscosity 37.22 mPa.s (20 °C)
About This Item
Empfohlene Produkte
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Viskosität
37.22 mPa.s(20 °C)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)