Wichtige Dokumente
BP859
Diethylstilbestrol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(E)-3,4-Bis-(4-hydroxyphenyl)-3-hexen, DES, Stilboestrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
diethylstilbestrol
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
InChIKey
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)