BP667
Ketoprofen-Ethylester
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Benzoyl-α-methylbenzolessigsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
ketoprofen
Form
oil
Qualität
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Hersteller/Markenname
BP
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(CC)C(=O)C(C)c1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3
InChIKey
CQSMNXCTDMLMLM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)