Wichtige Dokumente
BP584
Hydrocortisonacetat
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Hydrocortison 21-Acetat, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnen-3,20-dion-21-acetat, 17-α-Hydroxycorticosteronacetat, 17-Hydroxycorticosteron-21-acetat, 21-Acetoxy-4-pregnen-11β,17α-diol-3,20-dion, 4-Pregnen-11β,17α,21-triol-3,20-dion-21-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
hydrocortisone
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
223 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChIKey
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)