BP504
Desacetylmetipranolol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)-amino]-propoxy]-2,3,6-trimethylphenol
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
API-Familie
metipranolol
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H25NO3/c1-9(2)16-7-13(17)8-19-14-6-10(3)15(18)12(5)11(14)4/h6,9,13,16-18H,7-8H2,1-5H3
InChIKey
HHMMIZFWFLNZEU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)