Wichtige Dokumente
BP1171
Piperonylbutoxid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(2-Butoxyethoxy)-ethyl-(6-propylpiperonyl)-ether, 4,5-Methylendioxy-2-propyl-benzyldiethylenglykol-butylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
piperonyl butoxide
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
InChIKey
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
339.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
171 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)