Merck
BP1150
Colchicin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.44
Beilstein:
2228813
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
colchicine
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
150-160 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChIKey
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Colchicine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Colchicine Tablets
  • Verpackung
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Sonstige Hinweise
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramme
    Skull and crossbonesHealth hazard
    Signalwort
    Danger
    H-Sätze
    Gefahreneinstufungen
    Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
    Lagerklassenschlüssel
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    WGK
    WGK 3
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Zulassungslistungen
    Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
    EU REACH Annex XVII (Restriction List)
    CAS No.
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)