BP1027
Piperacillin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Piperacillin Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
piperacillin
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](NC(=O)N4CCN(C(=O)C4=O)CC)c3ccccc3.O
InChI
1S/C23H27N5O7S.H2O/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28;/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34);1H2/t13-,14-,15+,20-;/m1./s1
InChIKey
NBXPLBPWMYNZTC-IDYPWDAWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)