Merck
BCR691
Kupfer-Legierungen (Zusammensetzung Legierung)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Verpackung
Set mit 5 Scheiben
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR691
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)