Wichtige Dokumente
BCR663
Saxitoxin in Essigsäure (Gehalt in Muschel)
BCR®, certified reference material
Synonym(e):
Saxitoxin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
SMILES String
[H][C@@]12N=C(N)N[C@]13N(CCC3(O)O)C(N)=N[C@H]2COC(N)=O
InChI
1S/C10H17N7O4/c11-6-15-5-4(3-21-8(13)18)14-7(12)17-2-1-9(19,20)10(5,17)16-6/h4-5,19-20H,1-3H2,(H2,12,14)(H2,13,18)(H3,11,15,16)/t4-,5-,10-/m0/s1
InChIKey
RPQXVSUAYFXFJA-HGRQIUPRSA-N
Hinweis zur Analyse
BCR663
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)