Merck
BCR647
Human Adenosin-Deaminase (ADA1), aus Humanerythrocyten (Enzym Referenzmaterial)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
clinical
Format
matrix material
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR647
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)