Merck
BCR490
Flugasche (PCDD′s, PCDF′s)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR490
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)