Merck
BCR162R
Soja-Maisöl-Mischung (Fettsäureprofil)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR162R
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Lipids and Fatty acids: 16:0 (n-hexadecanoic acid), Stearic acid, 9c-18:1 (n-octadecenoic acid), 9c,12c-18:2 (n-octadecadienoic acid), 9c,12c,15c-18:3 (n-octadecatrienoic acid)
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2