BCR129
Heupulver (Elemente)
BCR®, certified reference material
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR129
BCR129
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)