Wichtige Dokumente
BCR109
Zinkerz-Konzentrat (Spurenelemente)
BCR®, certified reference material
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR109
BCR109
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)