BCR069
Quarz (Partikelgrösse)
BCR®, certified reference material, 14-90 μm particle size
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Form
particles
Hersteller/Markenname
JRC
Partikelgröße
14-90 μm
Anwendung(en)
glass & ceramic
Format
neat
Hinweis zur Analyse
BCR069
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)