Wichtige Dokumente
BCR054R
Kupfer (O)
BCR®, certified reference material, rod
Synonym(e):
Kupfer
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Form
rod
Hersteller/Markenname
JRC
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
general analytical
Format
matrix material
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
BCR054R
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)