Wichtige Dokumente
B5774
Benzbromaron
analytical standard
Synonym(e):
3-(3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoyl)-2-ethylbenzofuran
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
~95%
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
InChI
1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
InChIKey
WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP2C19(1557) , CYP2C9(1559) , SLC22A12(116085)
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)