B1157410
Buflomedil-Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(4-Hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)-4-(1-pyrrolidinyl)-1-butanon
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
buflomedil
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N2(CCCC2)CCCC(=O)c1c(cc(cc1OC)O)OC
InChI
1S/C16H23NO4/c1-20-14-10-12(18)11-15(21-2)16(14)13(19)6-5-9-17-7-3-4-8-17/h10-11,18H,3-9H2,1-2H3
InChIKey
BJXQAMLBAONSIX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)