Wichtige Dokumente
B1156000
Bufexamac
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(p-Butoxyphenyl)-acethydroxamsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bufexamac
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCOc1ccc(CC(=O)NO)cc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-2-3-8-16-11-6-4-10(5-7-11)9-12(14)13-15/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
MXJWRABVEGLYDG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)