A0496020
Aminoglutethimid-Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3,3′-(Azodi-4,1-phenylen)-bis-[3-ethyl-2,6-piperidindion], 3,3′-[Diazendiylbis-(4,1-phenylen)]-bis-(3-ethylpiperidin-2,6-dion)
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
aminoglutethimide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)