Merck
A0368000
Amikacin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H43N5O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
585.60
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
amikacin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C22H43N5O13/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+/m0/s1
InChIKey
LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Amikacin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
M P Goren et al.
The Pediatric infectious disease journal, 8(5), 278-282 (1989-05-01)
A three-drug antibiotic regimen including vancomycin and amikacin has been recommended as effective treatment in clinical settings in which Gram-positive bacteremias are a serious problem. To determine if vancomycin potentiates the tubular proteinuria associated with amikacin therapy, we studied febrile
P Van der Auwera
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 27 Suppl C, 63-71 (1991-05-01)
The pharmacokinetic parameters of amikacin given once daily were compared to those of amikacin given bd at different daily dosages. In adult patients, 'peak' serum concentrations (30 min after 30 min infusion) were linearly proportional to the dose given with
A Bruce Montgomery et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3714-3719 (2014-04-23)
The amikacin-fosfomycin inhalation system (AFIS) is a combination of 2 antibiotics and an in-line nebulizer delivery system that is being developed for adjunctive treatment of pneumonia caused by Gram-negative organisms in patients on mechanical ventilation. AFIS consists of a combination
Amikacin.
R D Meyer
Annals of internal medicine, 95(3), 328-332 (1981-09-01)
Sophia B Georghiou et al.
PloS one, 7(3), e33275-e33275 (2012-04-06)
Rapid molecular diagnostics for detecting multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis (M/XDR-TB) primarily identify mutations in Mycobacterium tuberculosis (Mtb) genes associated with drug resistance. Their accuracy, however, is dependent largely on the strength of the association between a specific mutation and