Merck
A0100000
Acetazolamid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Acetamido-1,3,4-thiadiazol-2-sulfonamid, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-acetamid, N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-acetamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
acetazolamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
InChIKey
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Carboanhydrasehemmer; erhöht den zerebralen Blutfluss.
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmt die Wasserdurchlässigkeit von Membranen durch Interaktion mit Aquaporinen
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tsogyal D Latshang et al.
JAMA, 308(22), 2390-2398 (2012-12-13)
Many patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSA) living near sea level travel to altitude, but this may expose them to hypoxemia and exacerbation of sleep apnea. The treatment in this setting is not established. To evaluate whether acetazolamide and
Bradley A Edwards et al.
Sleep, 36(2), 281-285 (2013-02-02)
The magnitude of the post-apnea/hypopnea ventilatory overshoot following arousal may perpetuate subsequent respiratory events in obstructive sleep apnea (OSA) patients, potentially contributing to the disorder's severity. As acetazolamide can reduce apnea severity in some patients, we examined the effect of
Paolo Salvi et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 61(4), 793-799 (2013-02-27)
High-altitude tourism is increasingly frequent, involving also subjects with manifest or subclinical coronary artery disease. Little is known, however, on the effects of altitude exposure on factors affecting coronary perfusion. The aim of our study was to assess myocardial oxygen
Özlen Güzel-Akdemir et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(6), 1386-1391 (2013-01-29)
By using phthalimido-substituted aromatic sufonamides as lead molecules, a series of new sulfonamides incorporating ortho-benzenedisulfonimide moieties have been synthesized and tested against the human (h) cytosolic carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) isozymes hCA I and hCA II and the transmembrane
Karine Auré et al.
Neurology, 81(21), 1810-1818 (2013-10-25)
To report that homoplasmic deleterious mutations in the mitochondrial DNA MT-ATP6/8 genes may be responsible for acute episodes of limb weakness mimicking periodic paralysis due to channelopathies and dramatically responding to acetazolamide. Mitochondrial DNA sequencing and restriction PCR, oxidative phosphorylation