Wichtige Dokumente
97001
5-Heptadecyl-resorcin
analytical standard
Synonym(e):
5-Heptadecyl-1,3-benzoldiol, 5-Heptadecyl-1,3-dihydroxy-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C23H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-18-22(24)20-23(25)19-21/h18-20,24-25H,2-17H2,1H3
InChIKey
BBGNINPPDHJETF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?