Merck
95094
Supelco
Schwermetall Mischung IV
(in 12% nitric acid), TraceCERT®, acc. to Nevada and Washington state regulation
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
As, 200 mg/L
Cd, 82 mg/L
Hg, 40 mg/L
Pb, 120 mg/L
Konzentration
(in 12% nitric acid)
Methode(n)
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cannabis testing
Format
multi-component solution
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Anwendung
Suitable for cannabis testing
Suitable for ICP-OES and ICP-MS
Angaben zur Herstellung
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Ensure the safety of cannabis and hemp products by testing for heavy metal contamination using ICP-MS and state specific reference material mixes