Wichtige Dokumente
94882
(1S)-(−)-Verbenon
analytical standard
Synonym(e):
(1S,5S)-2-Pinen-4-on, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D −170±12°, neat
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.497
bp
227-228 °C (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChIKey
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..