Wichtige Dokumente
91988
Tridecansäure
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
236 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-42 °C (lit.)
42-44 °C
Format
neat
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)
InChIKey
SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- analysis of pentaerythritol, phthalic acid and triglycerides in extracts from industrial alkyd resins using gas chromatography and high-performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry
- quantification of metabolites of arachidonic acid from cultures of endothelial cells using high performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?