Merck
90922
Millipore
Mueller-Hinton-Bouillon 2
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology, Cation-adjusted
Synonym(e):
M-H 2 Bouillon, M-H-2-Bouillon, Müller-Hinton-II-Bouillon, Müller-Hinton-II-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41171504
NACRES:
NA.85
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
acid hydrolysate of casein, 17.5 g/L
beef extract, 3 g/L
starch, 1.5 g/L
Verpackung
bottle of 500 g
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
Farbe
light yellow
pH-Endwert
7.3±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
clinical testing
food and beverages
microbiology
Eignung
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Allgemeine Beschreibung
Mueller-Hinton-Bouillon-2 wird für Tests auf die häufigsten aeroben und fakultativ anaeroben Bakterien in Lebensmitteln und in klinischem Material für antimikrobielle Empfindlichkeitstests empfohlen. Dieses Medium zeigt eine gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge. Es weist nur geringe Mengen Sulfonamid-, Trimethoprim- und Tetracyclininhibitoren auf und erzeugt ein zufriedenstellendes Wachstum der meisten nicht anspruchsvollen Pathogene.Saures Casein-Hydrolysat und Rinderextrakt liefern Aminosäuren und andere nitrogene Substanzen, Mineralien, Vitamine und Kohlenstoff zur Unterstützung des Wachstums von Mikroorganismen. Zur Bestimmung der MHK-Werte mit Enterococcus faecalis und Sulfamethoxazol-Trimethoprim sind spezielle Aminosäurequellen mit geringem Thymin- und Thymidingehalt erforderlich. Stärke neutralisiert toxische Substanzen, die möglicherweise im Medium vorhanden sind und die Wirkung von Antibiotika und das Wachstum der Organismen hemmen können. Die Hydrolyse der Stärke während des Autoklavierens liefert eine geringe Menge Dextrose, die eine Energiequelle darstellt. Calcium- und Magnesiumsalze werden zugegeben, um die Ionenkonzentration des Mediums anzupassen.
Anwendung
Müller-Hinton-Bouillon 2, kationenadjustiert, ist zur Verwendung in quantitativen Verfahren für die Empfindlichkeitsprüfung von schnell wachsenden aeroben und fakultativ anaeroben Bakterien aus Lebensmitteln und klinischen Proben vorgesehen. Sie wird zur Kultivierung von Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus und bei der Serienverdünnung von Doxycyclin verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
NutriSelect® Plus sind Nährmedien in Pulverform, die Folgendes bieten:
  • Qualitätskontrolle mit Test auf Wachstumsförderung gemäß Branchenstandards
  • Qualitätssicherung gemäß ISO 9001
  • Kostengünstige Medien in Pulverform
Angaben zur Herstellung
22 g in 1000 mL destilliertem Wasser suspendieren. Zum vollständigen Auflösen des Mediums gegebenenfalls erhitzen. Zum Dispensieren und Sterilisieren 10 Minuten lang bei 10–15 lbs (4,5–6,8 kg) Druck (115–121 °C) autoklavieren. NICHT ÜBERHITZEN. Vor dem Umgießen gut mischen.
Hinweis: Dieses Medium wird zur Erzeugung von 20–25 mg/L Kalzium und 10–12,5 mg/L Magnesium und je nach Bedarf entsprechend den Leistungsparametern mit geeigneten Salzen ergänzt.
Fußnote
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Joshua S Moskowitz et al.
Biomaterials, 31(23), 6019-6030 (2010-05-22)
While the infection rate of orthopedic implants is low, the required treatment, which can involve six weeks of antibiotic therapy and two additional surgical operations, is life threatening and expensive, and thus motivates the development of a one-stage re-implantation procedure.
Thomas Kohler et al.
Journal of bacteriology, 191(13), 4482-4484 (2009-05-12)
Skin-colonizing gram-positive bacteria produce wall teichoic acids (WTAs) or related glycopolymers for unclear reasons. Using a WTA-deficient Staphylococcus aureus mutant, we demonstrated that WTA confers resistance to antimicrobial fatty acids from human sebaceous glands by preventing fatty acid binding. Thus
Elizabeth I Parkinson et al.
Nature chemical biology, 15(11), 1049-1056 (2019-08-28)
Fosmidomycin and related molecules comprise a family of phosphonate natural products with potent antibacterial, antimalarial and herbicidal activities. To understand the biosynthesis of these compounds, we characterized the fosmidomycin producer, Streptomyces lavendulae, using biochemical and genetic approaches. We were unable
Inês Martins-Oliveira et al.
European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, 39(10), 1907-1914 (2020-06-03)
The urgent need for rapid antimicrobial susceptibility is broadly apparent from government reports to the lay press. Accordingly, we developed a flow-cytometry assay (FCM) for evaluating ceftolozane-tazobactam (C/T) susceptibility directly on blood cultures (BC) requiring < 2 h from flag
Béla Ózsvári et al.
Frontiers in oncology, 10, 1528-1528 (2020-10-13)
Here, we describe the chemical synthesis and biological activity of a new Doxycycline derivative, designed specifically to more effectively target cancer stem cells (CSCs). In this analog, a myristic acid (14 carbon) moiety is covalently attached to the free amino