Wichtige Dokumente
909122
Kaliumhydroxid
free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, 90%, flakes
Synonym(e):
Aetzkali
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Agentur
suitable for EPA 1613
suitable for SM 5210
Dampfdruck
1 mmHg ( 719 °C)
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
90%
Form
flakes
pH-Wert
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
361 °C (lit.)
SMILES String
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?