Wichtige Dokumente
84260
Benzylsalicylat
purum, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Benzyl-salicylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.581 (lit.)
n20/D 1.581
bp
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
Säurezahl
≤5
Übergangstemp.
solidification point 24 °C(lit.)
Dichte
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phenyl
SMILES String
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
InChIKey
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
349.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
176.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?