Wichtige Dokumente
83551
Reisextrakt-Agar
suitable for microbiology
Synonym(e):
REA
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 14.3 g/L
rice extract concentrate, 0.7 g/L
pH-Endwert
5.8±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
nonselective for Candida spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.