Wichtige Dokumente
77185
Peptonwasser
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioChemika
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
casein peptone (pancreatic), 10 g/L
sodium chloride, 60 g/L
yeast extract, 3 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.5±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
Eignung
nonselective for Citrobacter spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Proteus spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Vibrio spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
nonselective for enterobacteriaceae
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Vibrio Detection