76319
TOC-Standard
according to ISO/CEN EN1484, 500 mg/L±10 mg/L
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
stabilized
Qualitätsniveau
Agentur
according to ISO/CEN EN1484
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
500 mg/L±10 mg/L
Methode(n)
TOC: suitable
Eignung
in accordance for application
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?