75218
Heptansäuremethylester
analytical standard
Synonym(e):
Methyl-heptanoat, Methyl-oenanthat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.8% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.411
bp
171-172 °C (lit.)
Dichte
0.880 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
XNCNNDVCAUWAIT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?