Wichtige Dokumente
74350
2-Picolin
analytical standard
Synonym(e):
α-Picolin, 2-Methyl-pyridin, NSC 3409
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 24.4 °C)
Assay
≥98.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
995 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
8.6 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.499-1.502
n20/D 1.500 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−70 °C (lit.)
Dichte
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChIKey
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Cigarette smoke using reversed-phase high-performance liquid chromatography–electrospray ionization tandem mass spectrometric method (RP-HPLC–ESI-MS/MS).
- Chinese faint-scent cigarettes using gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS) technique.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)