73816
BG11-Bouillon
suitable for microbiology, 100x concentrate, sterile filtered, NutriSelect® Basic
Synonym(e):
Cyanobacteria BG-11 Broth
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
calcium chloride dihydrate, 36.7 mg/L
citric acid, 5.6 mg/L
dipotassium hydrogen phosphate, 31.4 mg/L
disodium magnesium ETDA, 1 mg/L
ferric ammonium citrate, 6 mg/L
magnesium sulfate, 36 mg/L
sodium carbonate, 20 mg/L
sodium nitrate, 1.5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Basic
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
4.0-4.6 (25 °C, not adjusted)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
cyanobacteria
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?