Wichtige Dokumente
72833
Mikropartikel auf Melaminharzbasis, FITC-markiert
size: 4 μm
Synonym(e):
Melamin-Formaldehydharz
About This Item
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
Konzentration
2.5% (solids)
Partikelgröße
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
Fluoreszenz
λex 490 nm; λem 525 nm
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)