70917
Mikropartikel auf Melaminharzbasis, FITC-markiert
size: 6 μm
Synonym(e):
Melamin-Formaldehydharz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
IVD
for in vitro diagnostic use
Konzentration
2.5% (solids)
Partikelgröße
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
Fluoreszenz
λex 490 nm; λem 525 nm
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..