70164
Fleischextrakt
suitable for microbiology
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine pancreas
bovine heart (
)
Qualitätsniveau
Agentur
USP
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Zusammensetzung
amino-nitrogen, 3.5-4.5%
total nitrogen (N), 11.5-12.5%
Konzentration
≤7% Cl- (as NaCl)
Verunreinigungen
coagulable protein, none detected
Glührückstand
≤18%
Verlust
≤6% loss on drying
pH-Wert
6.0-7.0 (2% in H2O)
Löslichkeit
H2O: 2%, clear, yellow to brown
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Allgemeine Beschreibung
Fleischextrakt wird aus ausgewähltem Tiergewebe ohne Fett und Sehnen hergestellt. Es ist ein Hochleistungs-Enzymhydrolysat aus einer Mischung von Tierproteinen. Es eignet sich für viele verschiedene Anwendungen wie Kulturmedien, Vakzine und die Lebensmittelindustrie. Es ergänzt die Nährwerteigenschaften von Pepton, indem es Mineralien, Phosphate, Energiequellen und die wesentlichen Faktoren beiträgt, die dem Pepton fehlen.
Anwendung
Fleischextraktwird als Nährstoffsubstrat verwendet. Es eignet sichbesonders für die Kultivierung von Milchsäurebakterien.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?