69581
Pyrrolidin
analytical standard
Synonym(e):
Tetrahydropyrrol, Tetramethylenimin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.45 (vs air)
Dampfdruck
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
653 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
10.6 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.442-1.444
n20/D 1.443 (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
InChIKey
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
37.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)