Wichtige Dokumente
69140
Methylrot Natriumsalz
ACS reagent, indicator (pH 4.2-6.2)
Synonym(e):
4-Dimethylaminoazobenzol-2′-carbonsäure Natriumsalz, Säurerot 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
indicator (pH 4.2-6.2)
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
Löslichkeit
H2O: soluble
SMILES String
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
InChIKey
GNTPCYMJCJNRQB-CMBBICFISA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)