Wichtige Dokumente
68109
Nickels und Leesment ChromoSelect-Medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Medium nach Nickels und Leesment + X-gal
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15.0 g/L
calcium lactate pentahydrate, 8.0 g/L
carboxymethyl cellulose (CMC), 0.40 g/L
casein enzymic hdrolysate, 18.0 g/L
chromogenic substrate (X-gal), 0.20 g/L
gelatine, 2.25 g/L
glucose, 4.5 g/L
lactose, 4.5 g/L
sodium chloride, 3.6 g/L
tricalcium dicitrate tetrahydrate, 6.65 g/L
trisodium citrate dihydrate, 1.8 g/L
yeast extract, 4.5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
6.65±0.05 (25 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Lactococcus spp.
Leuconostoc spp.
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
2 vl/L of Nickels and Leesment ChromoSelect Selective Supplement (Cat. No. 40952).
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?