Merck
67381
Millipore
Pflanzliches Infusionspulver
suitable for microbiology
Synonym(e):
Herz-Infusion-Ersatz, Infusionspulver aus Pflanzen
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
Biologische Quelle
plant
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥10%
Verunreinigungen
≥12% ash
Verlust
≤5% loss on drying
pH-Wert
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Löslichkeit
H2O: 2%, clear, yellow
Anwendung(en)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Eignung
Actinomycetes spp.
Brucella spp.
Pneumococcus spp.
mycoplasma
Allgemeine Beschreibung
Pflanzliches Infusionspulver ist dehydrierte Infusion, gewonnen unter kontrollierten Bedingungen, aus pflanzlichen Peptonen. Wachstumseigenschaften dieses Infusionpulver sind vergleichbar mit dem Infusionspulver aus Rinderherz (Kat.-Nr. 57462). Es kann in Medien für anspruchsvolle Organismen, wie Brucella, Mycoplasmen, Pneumococci, Gonococci, Actinomyceten, Schimmelpilze etc. und Antibiotika-Empfindlichkeits-Tests, verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)