Wichtige Dokumente
613339
Formamid -Lösung
NMR reference standard, 90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Qualitätsniveau
Konzentration
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
3 mm × 8 in.
Format
single component solution
SMILES String
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
190.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?