Wichtige Dokumente
56982
Kaliumphthalat, einbasisch
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.5-100.5% (HPLC)
Synonym(e):
KHP, Kaliumbiphthalat, Kaliumhydrogenphthalat, Phthalsäure Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.5-100.5% (HPLC)
Form
solid
Qualität
LiChropur™
Methode(n)
HPLC: suitable
Verlust
≤0.5% loss on drying
pH-Wert
3.0-5.0
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 10 applications on large gels, clear, colorless (hot)
λ
10 % in H2O (hot)
UV-Absorption
λ: 330 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.03
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES String
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)