Wichtige Dokumente
56750
Imidazol
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.5% (GC)
Form
flakes
powder or crystals
Glührückstand (900 °C)
≤0.1%
pH-Wert
9.5-11.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
88-91 °C
Löslichkeit
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
pyridine: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChIKey
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Für die Silylierung von Alkoholen, Carbonsäuren und Aminen in Gegenwart von Silylchlorid in DMF.
- Bei der Peptidkupplung mit Triphenylphosphit.
- Zum Herstellen von Säurechloriden aus den entsprechenden Carbonsäuren und Phosgen.
Es kann auch für folgende Reaktionen verwendet werden:
- Imidazol-PPh3/I2-Katalysatorsystem für die Umwandlung von Alkoholen zu Iodiden.
- Imidazol-PPh3/I2 wird bei der Diol-Desoxygenierungsreaktion eingesetzt.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?