Wichtige Dokumente
51523
Heneicosan
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
10.3 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
100 °C/2 mmHg (lit.)
356.1 °C/760 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
39-42 °C
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
InChIKey
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?