Wichtige Dokumente
50926
Triethanolamin
analytical standard
Synonym(e):
2,2′,2′′-Nitriltriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.14 (vs air)
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
600 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
8.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.1% ethanolamine (GC)
≤0.2% water
≤0.3% diethanolamine (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
Nützlicher pH-Bereich
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17.9-21 °C (lit.)
Löslichkeit
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
Dichte
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChIKey
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
354.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
179 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)