50899
2-Oxoadipinsäure
analytical standard
Synonym(e):
α-Keto-adipinsäure, 2-Oxo-1,6-hexandisäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O5/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
FGSBNBBHOZHUBO-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)